Learn More
2-bromo-4 -(trifluorométhyl)benzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15454257 5 g 5g
15444257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31649.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 351003-63-9
Formule moléculaire C7H5BrF3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 304.081
Numéro MDL MFCD03094287
Clé InChI IJUIBMWZUXWVLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulfonamide, benzenesulfonamide,2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, acmc-20ao2t, 2-bromanyl-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide
CID PubChem 2778398
Nom IUPAC 2-bromo-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Point de fusion 160°C to 164°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 304.1
Pourcentage de pureté 97%