Learn More
Chlorure de 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11305555
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11305555 1 g 1g
11315555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11305555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19712.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54403-98-4
Formule moléculaire C7H3BrClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 323.508
Numéro MDL MFCD03094394
Clé InChI WWEGTYZLWBOTQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl, pubchem11716, ksc269c3j, ablock ab-13-6537
CID PubChem 2778611
Nom IUPAC Chlorure de2-bromo-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densité 1.865
Point d’ébullition 235°C to 236°C
Indice de réfraction 1.527
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 323.52
Pourcentage de pureté 97%