Learn More
Acide benzoïque 2-bromo-4-(trifluorométhyle), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15445777
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15445777 5 g 5g
15435777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15445777 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32989.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 328-89-2 | C8H4BrF3O2 | 269.017 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 328-89-2
Formule moléculaire C8H4BrF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.017
Numéro MDL MFCD07368837
Clé InChI SINIIFNWZPCJGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-4-carboxybenzotrifluoride, benzoic acid, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-bromo-4-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem3184, acmc-209hwv, ksc495g8h, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzoic acid;2-brom-4-trifluormethyl-benzoesaeure;2-bromo-4-trifluoromethylbenzoic acid;2-brom-4-trifluormethylbenzolsaure;
CID PubChem 67605
Nom IUPAC 2-bromo-4-(trifluorométhyl)acide benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 269.02
Pourcentage de pureté 98%