Learn More
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458418 5 g 5g
15448418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61836.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 81107-97-3 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81107-97-3
Formule moléculaire C7H4BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 241.007
Numéro MDL MFCD06657954
Clé InChI DTEDKIRYMYDIGO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2761168
Nom IUPAC 2-bromo-4-(trifluorométhyl)phénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Couleur Marron
Quantité 5 g
Beilstein 7702274
Synonyme 2-bromo-4-trifluoromethyl phenol, 3-bromo-4-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl, buttpark 180\07-84, pubchem18455, acmc-209pkp, ksc495c0j, 4-trifluoromethyl-2-bromophenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenol, phenol,2-bromo-4-trifluoromethyl
Poids de la formule 241.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide