Learn More
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)phénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-Bromo-4-(trifluorométhyl)phénylacétonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile |
| Densité | 1.626 |
| Point d’ébullition | 265°C to 266°C |
| Indice de réfraction | 1.502 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile, pubchem4248, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile,2-bromo-4-trifluoromethyl, benzeneacetonitrile, 2-bromo-4-trifluoromethyl |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 264.04 |
| Pourcentage de pureté | 98% |