Learn More
2-Bromo-5-(bromométhyl)pyridine, TRC
Code produit 30012690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012690 500 mg 500mg
30005548 250 mg 250mg
30007183 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012690 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB680748500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101990-45-8
Formule moléculaire C6 H5 Br2 N
Poids moléculaire (g/mol) 250.919
Synonyme 6-Bromo-3-pyridylmethyl Bromide
Nom IUPAC 2-bromo-5-(bromométhyl)pyridine
SMILES BrCc1ccc(Br)nc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-(bromomethyl)pyridine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H5Br2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
Poids de la formule 248.879