Learn More
2-Bromo-5-chloro-1,3-diméthylbenzène, TRC
Code produit 30332941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332941 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332941 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6839682.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
CAS 103724-99-8
Formule moléculaire C8H8BrCl
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8BrCl/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,1-2H3
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)Cl
Nom IUPAC 2-bro-5-chloro-1,3-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 219.51
Poids de la formule 217.9498