Learn More
2-bromo-5-chloro-3-méthylbenzo(b)thiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11479726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479726 5 g 5g
11469726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20250.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175203-60-8
Formule moléculaire C9H6BrClS
Poids moléculaire (g/mol) 261.561
Numéro MDL MFCD00126363
Clé InChI RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
CID PubChem 2735548
Nom IUPAC 2-bromo-5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène
SMILES CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo(b)thiophene
Point de fusion 104°C to 107°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 261.57
Pourcentage de pureté 97%