Learn More
2-bromo-5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10069381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10069381 1 g Flacon en verre ambré 1g
10304442 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10069381 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08172DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 175203-60-8
Formule moléculaire C9H6BrClS
Poids moléculaire (g/mol) 261.561
Numéro MDL MFCD00126363
Clé InChI RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
CID PubChem 2735548
Nom IUPAC 2-bromo-5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène
SMILES CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.57
Pourcentage de pureté 97%