Learn More
2-bromo-5-chloropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481529 100 g 100g
15471529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15481529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64367.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40473-01-6 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is also used in the synthesis of novel halopyridinylboronic acids and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un important intermédiaire organique utilisé dans les secteurs des produits agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. Il est également utilisé dans la synthèse de nouveaux acides et esters halopyridinylboroniques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40473-01-6
Formule moléculaire C5H3BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 192.44
Numéro MDL MFCD00234006
Clé InChI BZUUVQCSPHPUQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-5-chloro-pyridine, 2-brom-5-chlorpyridin, pyridine, 2-bromo-5-chloro, pubchem1169, acmc-209jeb, 2-bromo-5-chloro pyridine, ksc238i0d, tpc-py102, 2-bromanyl-5-chloranyl-pyridine
CID PubChem 817098
Nom IUPAC 2-bromo-5-chloropyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-chloropyridine
Point de fusion 65°C to 69°C (literature)
Point d’ébullition 128°C (16 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 109098
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 192.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide