Learn More
2-bromo-5-chlorothiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492668 5 g 5g
11402678 25 g 25g
11412678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16682.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2873-18-9 | C4H2BrClS | 197.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2873-18-9
Formule moléculaire C4H2BrClS
Poids moléculaire (g/mol) 197.47
Numéro MDL MFCD00014523
Clé InChI ZFAJPWYXLYGUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-bromothiophene, 5-bromo-2-chlorothiophene, 2-chloro-5-bromo thiophene, thiophene, 2-bromo-5-chloro, 2-brom-5-chlorthiophen, pubchem5279, acmc-1cs3j, 2-bromo-5-chloro-thiophene, 5-bromo-2-chloro-thiophene, ksc207m3t
CID PubChem 76133
Nom IUPAC 2-bromo-5-chlorothiophène
SMILES ClC1=CC=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-chlorothiophene
Densité 1.803
Point d’ébullition 69°C to 70°C (18 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.596
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 109897
Poids de la formule 197.48
Pourcentage de pureté 97%