Learn More
2’-bromo-5’-fluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2′-bromo-5′-fluoroacétophénone est utilisé dans la synthèse de composés oxabicycycliques. Il est également utilisé dans la synthèse énantiosélective de molécules chirales 3-aryl-1-indanone.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Le 2′-bromo-5′-fluoroacétophénone est utilisé dans la synthèse de composés oxabicycycliques. Il est également utilisé dans la synthèse énantiosélective de molécules chirales 3-aryl-1-indanone.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone |
| Point d’ébullition | 144°C (18 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.5525 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2'-bromo-5'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-5-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl, 1-2-bromo-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-bromo-5-fluorophenyl, pubchem3214, acmc-1btyq, ksc499c4f |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
| Poids de la formule | 217.04 |
| Pourcentage de pureté | 98% |