Learn More
2-bromo-5-fluoroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481367
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481367 5 g -
11491367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24901.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1003-99-2 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-99-2
Formule moléculaire C6H5BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 190.015
Numéro MDL MFCD00070750
Clé InChI FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzenamine, 2-bromo-5-fluoro-aniline, 2-bromo-5-fluoro-phenylamine, 2-bromo-5-fluoro-benzenamine, 2-bromo-5-fluorophenylamine, pubchem1524, 5-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-5-fluoro aniline, acmc-1c3a5
CID PubChem 2773317
Nom IUPAC 2-bromo-5-fluoroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-fluoroaniline
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 154°C (23 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 190.01
Pourcentage de pureté 98%