Learn More
2-bromo-5 -fluoroanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491200
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11491200 25 g 25g
11446440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491200 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26325.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 450-88-4 | C7H6BrFO | 205.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 450-88-4
Formule moléculaire C7H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 205.03
Numéro MDL MFCD04973752
Clé InChI KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-fluoroanisole, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy-benzene, 2-methoxy-4-fluorobromobenzene, buttpark 87\07-62, pubchem4091, acmc-1ct2m, ksc494a1p, bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
CID PubChem 7018043
Nom IUPAC 1-bromo-4-fluoro-2-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-fluoroanisole
Densité 1.599
Point d’ébullition 143°C to 145°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 25 g
Poids de la formule 205.03
Pourcentage de pureté 97%