Learn More
2-bromo-5-fluorobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11476906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476906 25 g 25g
11456906 1 g 1g
11466906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24005.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40161-55-5
Formule moléculaire C7H3BrF4
Poids moléculaire (g/mol) 243.00
Numéro MDL MFCD00040937
Clé InChI AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl-4-fluorobenzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-5-fluoro benzotrifluoride, pubchem1637, pubchem1643
CID PubChem 520983
Nom IUPAC 1-bromo-4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC1=CC(=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Densité 1.72
Point d’ébullition 136°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.465
Quantité 25 g
Beilstein 2643544
Poids de la formule 243
Pourcentage de pureté 97%