Learn More
2-bromo-5-fluorophényl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Code produit 10312315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10312315 5 g 5g
10205402 1 g 1g
10260983 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10312315 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01713DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175205-35-3
Formule moléculaire C7H3BrFNS
Poids moléculaire (g/mol) 232.07
Numéro MDL MFCD00673194
Clé InChI SSLVXFSUADEZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, 2-bromo-4-fluorophenylisothiocyanate, pubchem5018, acmc-20ao2g, 2-bromo-4-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,1-bromo-4-fluoro-2-isothiocyanato, 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, tech., benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato, 2-bromanyl-4-fluoranyl-1-isothiocyanato-benzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato-9ci
CID PubChem 2736332
Nom IUPAC 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanatobenzène
SMILES FC1=CC=C(N=C=S)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 232.08
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique