Learn More
2-bromo-5 -hydroxybenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472279
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15472279 5 g 5g
15482279 25 g 25g
15492279 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15472279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64884.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2973-80-0 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde is a useful reactant used in the synthesis of PDE4 inhibitors, BCL-XL and cancel cell growth inhibitors. Also an reactant used in the preparation of many pharmaceutical agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-5-hydroxybenzaldéhyde est un réactif utile utilisé dans la synthèse des inhibiteurs de PDE4, du BCL-XL et l’annulation des inhibiteurs de croissance cellulaire. Il est également un réactif utilisé dans la préparation de nombreux agents pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2973-80-0
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Numéro MDL MFCD03033065
Clé InChI SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 387179
Nom IUPAC 2-bromo-5-hydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 130°C to 135°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2079921
Synonyme 4-bromo-3-formylphenol, 2-bromo-5-hydroxy-benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy, 2-bromo-5-hydroxybenzadehyde, benzaldehyde,2-bromo-5-hydroxy, pubchem14430, acmc-209haw, 6-brom-3-oxy-benzaldehyd
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide