Learn More
2-bromo-5 -hydroxybenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde is a useful reactant used in the synthesis of PDE4 inhibitors, BCL-XL and cancel cell growth inhibitors. Also an reactant used in the preparation of many pharmaceutical agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-bromo-5-hydroxybenzaldéhyde est un réactif utile utilisé dans la synthèse des inhibiteurs de PDE4, du BCL-XL et l’annulation des inhibiteurs de croissance cellulaire. Il est également un réactif utilisé dans la préparation de nombreux agents pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde |
| Point de fusion | 130°C to 135°C |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 2079921 |
| Synonyme | 4-bromo-3-formylphenol, 2-bromo-5-hydroxy-benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy, 2-bromo-5-hydroxybenzadehyde, benzaldehyde,2-bromo-5-hydroxy, pubchem14430, acmc-209haw, 6-brom-3-oxy-benzaldehyd |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate. |
| Poids de la formule | 201.02 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |