Learn More
2-Bromo-5-hydroxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30333228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6846905G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
CAS 2973-80-0
Formule moléculaire C7 H5 Br O2
Quantité 5 g
Synonyme 6-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-bromobenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
Nom IUPAC 2-bro-5-hydroxybenzaldéane
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Poids de la formule 199.9473