Learn More
2-bromo-5-hydroxypyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10586459 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10586459 1 g Flacon en verre 1g
10194069 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10586459 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435890010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 374063-92-0 | C4H3BrN2O | 174.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374063-92-0
Formule moléculaire C4H3BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.99
Numéro MDL MFCD06245330
Clé InChI ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromopyrazin-2-ol, 2-bromo-5-hydroxypyrazine, 5-bromo-2-pyrazinol, 5-bromo-pyrazin-2-ol, 2 1h-pyrazinone, 5-bromo, 5-bromo-2-hydroxypyrazine, 2-bromo-5-hydroxy-pyrazine, pubchem7870, acmc-20a0of, 2-hydroxy-5-bromopyrazine
CID PubChem 2771618
SMILES BrC1=CNC(=O)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-hydroxypyrazine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 115°C to 119°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC 5-bromo-1,2-dihydropyrazin-2-one
Poids de la formule 174.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement