Learn More
2-bromo-5-hydroxypyridine 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the coupling reactions with halo aromatic amines and alcohols for a practical synthetic route to 2-substituted amino phenyl and hydroxyphenyl pyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique actif et dans les réactions de couplage avec les alcools et amines aromatiques halo pour une voie synthétique pratique vers les aminophényles et hydroxyphénylpyridines 2-substitués.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-5-hydroxypyridine |
| Point de fusion | 133°C to 136°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 174 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.