Learn More
Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11494963
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11494963 250 g 250g
11474963 10 g 10g
11484963 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11494963 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12261.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 22921-68-2 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22921-68-2
Formule moléculaire C8H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.045
Numéro MDL MFCD00020214
Clé InChI ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
CID PubChem 89906
Nom IUPAC Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Point de fusion 156°C to 160°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 639763
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.