Learn More
Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque, TRC
Code produit 30343761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343761 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343761 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68511050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid
CAS 22921-68-2
Formule moléculaire C8H7BrO3
Quantité 50 g
Synonyme 6-Bromo-m-anisic Acid, 2-Bromo-5-(methyloxy)benzoic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 231.04
Poids de la formule 229.9579