Learn More
2-Bromo-5-méthoxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410110 250 mg 250mg
11420110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410110 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50608.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138642-47-4
Formule moléculaire C8H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 212.046
Numéro MDL MFCD01861260
Clé InChI ZQONVYONOASKIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile,2-bromo-5-methoxy, 2-bromo-5-methoxybenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-cyanoanisole, acmc-20ag98, 2-bromo-5-methoxy benzonitrile, 2-bromo-5-methoxybenzonitrile, 2-bromanyl-5-methoxy-benzenecarbonitrile
CID PubChem 21784096
Nom IUPAC 2-bromo-5-méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 212.05
Pourcentage de pureté 98%