Learn More
2-bromo-5-méthoxytoluène, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-5-methoxytoluene |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.9100g/mL |
| Point d’ébullition | 111.0°C to 112.0°C (15.0 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |