Learn More
2-bromo-5-méthyl-1-benzothiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10799643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10799643 1 g 1g
10536314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10799643 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07070DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 111860-00-5
Formule moléculaire C9H7BrS
Poids moléculaire (g/mol) 227.119
Numéro MDL MFCD05865140
Clé InChI HZPBPLLBZYSGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene,2-bromo-5-methyl, acmc-20mexj, 2-bromanyl-5-methyl-1-benzothiophene, 2-bromo-5-methyl-1-benzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-methyl
CID PubChem 2794769
Nom IUPAC 2-bromo-5-méthyle-1-benzothiophène
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-methyl-1-benzothiophene
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 227.12
Pourcentage de pureté 97%