Learn More
2-Bromo-5-méthylbenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404127 1 g 1g
15414127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31523.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 261952-20-9 | Molecular Formula: C8H6BrF3 | Molecular Weight: 239.035 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261952-20-9
Formule moléculaire C8H6BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 239.035
Numéro MDL MFCD01631586
Clé InChI WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
CID PubChem 2779339
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthyl-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Quantité 1 g
Poids de la formule 239.04
Pourcentage de pureté 98%