Learn More
2-bromo-5-méthylbenzotrifluoride, Thermo Scientific™
Code produit 10199409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10199409 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10199409 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00190DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
CAS 261952-20-9
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H6BrF3
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
Clé InChI WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthyl-2-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 239.035
CID PubChem 2779339
Poids de la formule 239.03
Pourcentage de pureté 95%