Learn More
2-Bromo-5-méthylphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-5-methylphenol |
| CAS | 14847-51-9 |
| Formule moléculaire | C7H7BrO |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Br)c(O)c1 |
| Nom IUPAC | 2-bro-5-méthylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.03 |
| Poids de la formule | 185.968 |