Learn More
2-bromo-5-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10748172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10748172 25 g 25g
10193201 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 347170250
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 3510-66-5 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3510-66-5
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.02
Numéro MDL MFCD00209553
Clé InChI YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-picoline, 6-bromo-3-picoline, 2-bromo-5-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-methyl, 2-bromo-5-methyl pyridine, 5-methyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-methylpyridin, pubchem1185
CID PubChem 564216
Nom IUPAC 2-bromo-5-méthylpyridine
SMILES CC1=CN=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-methylpyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40°C to 45°C
Couleur Marron ou Blanc à Jaune
Point d’ébullition 95°C to 96°C (12.5 mmHg)
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(C5H3N)CH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 172.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide ou cristallin à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-5-methylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.