Learn More
2-bromo-5-méthylpyridine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-5-methylpyridine |
| Point de fusion | 40°C to 45°C |
| Point d’ébullition | 95°C to 96°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | 103°C (217°F) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 107323 |
| Poids de la formule | 172.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |