Learn More
2-Bromo--méthylthiazole,5-méthylthiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15430949 1 g 1g
15440949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430949 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63951.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 41731-23-1 | C4H4BrNS | 178.047 g/mol
2-Bromo-5-methylthiazole is a brominated thiazole compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-bromo-5-méthylthiazole est un composé thiazole bromé pour la recherche protéomique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41731-23-1
Formule moléculaire C4H4BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 178.047
Numéro MDL MFCD08460610
Clé InChI FJPZHYAYNAUKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-methylthiazole, 2-bromo-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-bromo-5-methyl, pubchem20436, acmc-209jlg, 2-bromo-5-methyl thiazole, ksc493s9j
CID PubChem 21906106
Nom IUPAC 2-bromo-5-méthyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=CN=C(S1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-methylthiazole
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 178.05
Pourcentage de pureté 98%