Learn More
2-Bromo-5-méthylthiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-5-methylthiazole |
| CAS | 41731-23-1 |
| Formule moléculaire | C4H4BrNS |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Bromo-5-methyl-1,3-thiazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4BrNS/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3 |
| SMILES | Cc1cnc(Br)s1 |
| Nom IUPAC | 2-bromo-5-méthyl-1,3-thiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.05 |
| Poids de la formule | 176.9248 |