Learn More
2-Bromo-5-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11387755
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387755 5 g 5g
11377755 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02597.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10403-47-1
Formule moléculaire C6H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.022
Numéro MDL MFCD00051578
Clé InChI BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
CID PubChem 82607
Nom IUPAC 2-bromo-5-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-nitroaniline
Point de fusion 137°C to 141°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2803492
Poids de la formule 217.02
Pourcentage de pureté 98%