Learn More
2-Bromo-5-nitroanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477006 2 g 2g
11487006 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25331.04
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 77337-82-7 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77337-82-7
Formule moléculaire C7H6BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 232.033
Numéro MDL MFCD00041250
Clé InChI NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
CID PubChem 101293
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthoxy-4-nitrobenzène
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-nitroanisole
Point de fusion 102°C to 107°C
Quantité 2 g
Beilstein 2520496
Poids de la formule 232.03
Pourcentage de pureté 98%