Learn More
2-Bromo-5-nitroanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10485482 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10485482 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10485482 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370800100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 99°C to 103°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6BrNO3
Formule linéaire BrC6H3(NO2)OCH3
Numéro MDL MFCD00041250
Quantité 10 g
Synonyme 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
Clé InChI NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthoxy-4-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 232.03
CID PubChem 101293
Poids de la formule 232.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline