Learn More
2-Bromo-5-nitroanisole, TRC
Product Code. 30334710
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Unit Size:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30334710 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30334710 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6881182.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
Formule moléculaire C7H6BrNO3
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
SMILES COc1cc(ccc1Br)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1-bro-2-méthoxy-4-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 232.03
Poids de la formule 230.9531