Learn More
2-Bromo-5-nitrobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 20357-20-4 |
| Formule moléculaire | C7H4BrNO3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde, NSC 107452 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1C=O |
| Nom IUPAC | 5-bro-2-nitrobenzaldé ne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.02 |
| Poids de la formule | 228.9375 |