Learn More
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421737 5 g 5g
11411737 1 g 1g
11339669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25704.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 943-14-6 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 943-14-6
Formule moléculaire C7H4BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 246.016
Numéro MDL MFCD00134558
Clé InChI UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-nitrobenzoic acid, 2-bromo-5-nitrobenzic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzoicacid, 2-bromo-5-nitro benzoic acid, pubchem3821, acmc-209rrc, ksc494m1r, paragos 440009, timtec-bb sbb003179
CID PubChem 243025
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Point de fusion 178°C to 181°C
Quantité 5 g
Beilstein 980242
Poids de la formule 246.02
Pourcentage de pureté 98%