Learn More
2-Bromo-5-nitrothiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447716 25 g 25g
11427716 1 g 1g
11437716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14701.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3034-48-8 | C3HBrN2O2S | 209.02 g/mol
2-Bromo-5-nitrothiazole is used as a building block. It is used as an intermediate to produce other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Le bromo-5-nitrothiazole est utilisé comme bloc de construction. Il est utilisé comme intermédiaire afin de produire d’autres produits chimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-48-8
Formule moléculaire C3HBrN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 209.02
Numéro MDL MFCD00005317
Clé InChI ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
CID PubChem 18211
Nom IUPAC 2-bromo-5-nitro-1,3-thiazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-nitrothiazole
Point de fusion 85°C to 90°C
Quantité 25 g
Beilstein 4856
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 209.03
Pourcentage de pureté 98%