Learn More
2-bromo-5-nitrothiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462568 25 g 25g
11442568 1 g 1g
11452568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15866.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 13195-50-1 | C4H2BrNO2S | 208.029 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13195-50-1
Formule moléculaire C4H2BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.029
Numéro MDL MFCD00022493
Clé InChI ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 83222
Nom IUPAC 2-bromo-5-nitrothiophène
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-nitrothiophene
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 235°C to 237°C
Quantité 25 g
Beilstein 120955
Synonyme 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Poids de la formule 208.04
Pourcentage de pureté 97%