Learn More
2-Bromo-5-nitrothiophène, 97%
Code produit 15284864 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15284864 1 g Flacon en verre -
15204874 5 g Flacon en verre 5g
15294864 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15284864 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451150010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS :13195-50-1 | C₄H₂BrNO₂S | 208,03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13195-50-1
Formule moléculaire C4H2BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.03
Clé InChI ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 83222
Nom IUPAC 2-bromo-5-nitrothiophène
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-nitrothiophene
Point de fusion 44°C to 48°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Poids de la formule 208.03
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-5-nitrothiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement