Learn More
2-Bromo-5-picoline, TRC
Code produit 30337847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337847 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68557010G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-methylpyridine
CAS 3510-66-5
Formule moléculaire C6 H6 Br N
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)nc1
Nom IUPAC 2-bro-5-méthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 172.02
Poids de la formule 170.9684