Learn More
2-Bromo-5-picoline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-5-methylpyridine |
| CAS | 3510-66-5 |
| Formule moléculaire | C6 H6 Br N |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Br)nc1 |
| Nom IUPAC | 2-bro-5-méthylpyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.02 |
| Poids de la formule | 170.9684 |