Learn More
2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421330 5 g 5g
11431330 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421330 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26389.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 205371-26-2 | C7H4BrF3O2 | 257.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205371-26-2
Formule moléculaire C7H4BrF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 257.01
Numéro MDL MFCD06660162
Clé InChI RHRRKORKKIVAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-trifluoromethoxy phenol, phenol, 2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-hydroxy-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 1-bromo-2-hydroxy-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem15610, acmc-209fbt, rhrrkorkkivagj-uhfffaoysa, phenol,2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-5-trifluoromethyloxy phenol
CID PubChem 17750742
Nom IUPAC 2-bromo-5-(trifluorométhoxy)phénol
SMILES OC1=C(Br)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Indice de réfraction 1.4815
Quantité 5 g
Poids de la formule 257.01
Pourcentage de pureté 97%