Learn More
2-bromo-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole, Thermo Scientific™
Code produit 10595270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10595270 1 g Flacon en verre ambré 1g
10381460 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10595270 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC72310DA
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 37461-61-3
Formule moléculaire C3BrF3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 233.01
Numéro MDL MFCD00015535
Clé InChI LGTVLLPQCMJOGT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12874685
Nom IUPAC 2-bromo-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole
SMILES FC(F)(F)C1=NN=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazole
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 5-bromo-2-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole,2-bromo-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 2-bromanyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
Poids de la formule 233.01
Pourcentage de pureté 97%