Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30980695
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30980695 5 g
30975169 100 g
30977278 10 g
30978127 25 g
30969618 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30980695 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD103275g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 454-79-5
Formule moléculaire C7H5BrF3N
Numéro MDL MFCD00007637
Quantité 5 g
SMILES NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1Br
Poids moléculaire (g/mol) 240.02
Pourcentage de pureté 98%