Learn More
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443387 250 mg 250mg
11342089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26109.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102684-91-3 | C8H4BrF3O | 253.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102684-91-3
Formule moléculaire C8H4BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 253.02
Numéro MDL MFCD04973760
Clé InChI CSOBJYGHQOLWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-bromo-3-formylbenzotrifluoride, 2-bromo-5-1,1-dimethylethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-1,1-dimethylethyl, benzaldehyde, 2-bromo-5-trifluoromethyl, paragos 530289, pubchem1428, pubchem4179, ksc498c1d, bromo 5-trifluoromethyl benzaldehyde
CID PubChem 7018047
Nom IUPAC 2-bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.511
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 253.02
Pourcentage de pureté 98%