Learn More
Chlorure de 5-bromo-2-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11396559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396559 1 g 1g
11306569 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26176.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 176225-08-4
Formule moléculaire C7H3BrClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 323.508
Numéro MDL MFCD03094395
Clé InChI CBIFOAHDKKGDAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem11717, acmc-1c27d, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,2-bromo-5-trifluoromethyl
CID PubChem 2778613
Nom IUPAC Chlorure de2-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densité 1.854
Point d’ébullition 230°C to 231°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.529
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 323.52
Pourcentage de pureté 97%