Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 95+%, Maybridge™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 225.99 |
| Pourcentage de pureté | 95% |